Få mere at vide
Theobromin, TRC
Artikelnummer. 30007751
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007751 5 g
17981995 1 g
17951975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3438005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-67-0
Molekylær formel C7 H8 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Caffeine Imp. D (EP)
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dione
SMIL CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Formel vægt 180.0647
Procent renhed >95%