Få mere at vide
Theobromin, Mikromol™
Artikelnummer. 17973826
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17973826 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17973826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0577.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Theobromin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
CAS 83-67-0
Analyt- eller komponentnavne Theobromine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
SMIL CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 500 mg
Formel vægt 180,0647 g/mol