Få mere at vide
Theobromine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488996 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0138
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
MedChemExpress Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
CAS 83-67-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H8N4O2
Mængde 100 mg
Synonym 3,7-Dimethylxanthine
Opløselighedsinformation DMSO : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation