Få mere at vide
Theobromin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458011
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458011 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458011 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0577.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
CAS 83-67-0
Analyt- eller komponentnavne Theobromine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dione
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 180,0647 g/mol