Få mere at vide
Theobromine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theobromine-d6 |
| CAS | 117490-40-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H6 H2 N4 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Theophylline-Ethylenediamine EP Impurity G-d6 (Caffeine EP Impurity D-d6','Theobromine-d6) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3,7-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.2 |
| Vis mere |