missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Theobromine-d3 (7-methyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theobromine-d3 (7-methyl-d3) |
| CAS | 65566-69-0 |
| Molekylær formel | C7 D3 H5 N4 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Theobromine D3 (7-Methyl D3), 3,7-Dihydro-3-methyl-7-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione (ACI), 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro-3-methyl-7-(methyl-d3)- (9CI','ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 3-methyl-7-(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.183 |
| Formel vægt | 183.084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?