Få mere at vide
Theobromin, 99%
Artikelnummer. 11493930
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493930 100 g 100g
11453824 50 g 50g
11463824 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11861.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fosfodiesterasehæmmer | CAS: 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180,167 g/mol
Fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum og glatmuskelafslappende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum og glatmuskelafslappende middel.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-67-0
Molekylær formel C7H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 180.167
MDL nummer MFCD00022830
InChI nøgle YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
Smeltepunkt 345 °C til 350 °C
Tæthed 1.5
Mængde 100 g
Beilstein 16464
Merck Index 14,9282
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 180.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver