Få mere at vide
Theobromin, 99%
Artikelnummer. 10124920 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124920 100 g Plastflaske 100g
10033310 250 g Plastflaske 250g
10175213 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10124920 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 258821000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Theobromin, CAS # 83-67-0, er et methylxanthinalkaloid, der findes i store mængder i kakao og er et derivat af koffein. | CAS: 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Theobromin er et methylxanthinalkaloid, der er et derivat af koffein
Ansøgninger
• Theobromin er en fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist og glatmuskelafslappende middel
• Som et katabolisk produkt af koffein har det antioxidante og prooxidante egenskaber
• Det kan bruges som en standard til kvantificering af theobromin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-67-0
Molekylær formel C7H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 180.17
MDL nummer MFCD00022830
InChI nøgle YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
Navn note 99%
Smeltepunkt 290,0 °C til 295,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: moderat opløselig i ammoniak, praktisk talt uopløselig i benzen, ether, kulstof, tetrachlorid og kloroform
Sublimationspunkt 290,0 °C
Formel vægt 180.17
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Theobromine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.