Få mere at vide
Theobromine, 99%
Artikelnummer. 10033310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10033310
Brand: Thermo Scientific Acros 258822500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Theobromine, CAS # 83-67-0, is a methylxanthine alkaloid that is present in large quantities in cocoa and is a derivative of caffein. | CAS: 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Theobromin er et methylxanthinalkaloid, der er et derivat af koffein
Ansøgninger
• Theobromin er en fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist og glatmuskelafslappende middel
• Som et katabolisk produkt af koffein har det antioxidante og prooxidante egenskaber
• Det kan bruges som en standard til kvantificering af theobromin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-67-0
Molekylær formel C7H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 180.17
MDL nummer MFCD00022830
InChI nøgle YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
Navn note 99%
Smeltepunkt 290.0°C to 295.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
Sublimationspunkt 290.0 °C
Formel vægt 180.17
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver