Få mere at vide
Theobromin 0,1 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462499
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462499 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462499 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0577.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theobromine
CAS 83-67-0
Analyt- eller komponentnavne Theobromine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 180,0647 g/mol