Få mere at vide
Thenyldiamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050538
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050538 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050538 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1926.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thenyldiamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thenyldiamine Hydrochloride
CAS 958-93-0
Analyt- eller komponentnavne Thenyldiamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(3-thienylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(3-thienylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), N,N-Dimethyl-N'-(3-thenyl)-N'-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Thenfadil hydrochloride, Thenyldiamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)8-9-17(11-13-6-10-18-12-13)14-5-3-4-7-15-14;/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCN(Cc1ccsc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophen-3-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 297.85
Mængde 50 mg
Formel vægt 297.1066 g/mol