missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thenium Closylate, TRC

Artikelnummer. 30451813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451813 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT343500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thenium Closylate
CAS 4304-40-9
Molekylær formel C15 H20 N O S . C6 H4 Cl O3 S
Mængde 250 mg
Synonym 2-Thiophenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-','4-chlorobenzenesulfonate (1:1), 2-Thiophenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-','salt with 4-chlorobenzenesulfonic acid (1:1) (9CI), Ammonium','dimethyl(2-phenoxyethyl)-2-thenyl-','salt with p-chlorobenzenesulfonic acid (1:1) (8CI), Benzenesulfonic acid','4-chloro-','ion(1-)','N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-2-thiophenemethanaminium (9CI), Benzenesulfonic acid','p-chloro-','ion(1-)','dimethyl(2-phenoxyethyl)-2-thenylammonium (8CI), 611C65, Bancaris, Canopar, Dimethyl(2-phenoxyethyl)-2-thenylammonium closylate, Dimethyl(2-phenoxyethyl)-2-thenylammonium p-chlorobenzenesulfonate, N,N-Dimethyl-N-2-phenoxyethyl-N-2-thenylammonium p-chlorobenzenesulfonate, NSC 106569, Thenium closilate, Thenium closylate, Thenium p-chlorobenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C15H20NOS.C6H5ClO3S/c1-16(2,13-15-9-6-12-18-15)10-11-17-14-7-4-3-5-8-14;7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3;1-4H,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
SMIL C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2cccs2.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 4-chlorobenzenesulfonate;dimethyl-(2-phenoxyethyl)-(thiophen-2-ylmethyl)azanium
Molekylvægt (g/mol) 454
Formel vægt 453.0835
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.