Få mere at vide
Thebaine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052699
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052699 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052699 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0244.010025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thebaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thebaine N-Oxide
CAS 81600-02-4
Analyt- eller komponentnavne Thebaine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-, 17-oxide, (5α)-, Thebaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H21NO4/c1-20(21)9-8-19-12-5-7-15(23-3)18(19)24-17-14(22-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20?/m1/s1
SMIL COC1=CC=C2[C@H]3Cc4ccc(OC)c5O[C@@H]1[C@]2(CC[N+]3(C)[O-])c45
IUPAC navn (4R,7aR,12bS)-7,9-dimethoxy-3-methyl-3-oxido-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium
Molekylvægt (g/mol) 327.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 327.1471 g/mol