missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Theaflavin, TRC

Artikelnummer. 30449542
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449542 10 mg
30453919 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34020010MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4670-05-7
Molekylær formel C29 H24 O12
Molekylvægt (g/mol) 564.49
Synonym 5H-Benzocyclohepten-5-one, 1,8-bis[(2R,3R)-3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl]-3,4,6-trihydroxy-, 5H-Benzocyclohepten-5-one, 1,8-bis(3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl)-3,4,6-trihydroxy-, [2R-[2α(2R*,3R*),3α]]-, 5H-Benzocyclohepten-5-one, 3,4,6-trihydroxy-1,8-bis(3α,5,7-trihydroxy-2α-chromanyl)- (8CI), Theaflavin (7CI), Theaflavine (6CI), (-)-Theaflavin, 1,8-Bis[(2R,3R)-3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl]-3,4,6-trihydroxy-5H-benzocyclohepten-5-one, Theaflavin 1, Xiayie
IUPAC navn 3,4,6-trihydroxy-1,8-bis[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]benzo[7]annulen-5-one
SMIL O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1C3=Cc4c(cc(O)c(O)c4C(=O)C(=C3)O)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C[C@H]5O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Theaflavine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H24O12/c30-11-3-17(32)15-8-21(36)28(40-23(15)5-11)10-1-13-14(7-20(35)27(39)25(13)26(38)19(34)2-10)29-22(37)9-16-18(33)4-12(31)6-24(16)41-29/h1-7,21-22,28-33,35-37,39H,8-9H2,(H,34,38)/t21-,22-,28-,29-/m1/s1
Formel vægt 564.1268
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.