Få mere at vide
Theaflavin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16453846 25 mg
16431358 5 mg
16420386 2 mg
16418918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theaflavin
CAS 4670-05-7
Farve Reddish Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H24O12
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (221.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1C(O)=CC([C@@H]2[C@H](O)CC3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=CC4=C([C@@H]5[C@H](O)CC6=C(O)C=C(O)C=C6O5)C=C(O)C(O)=C41
Molekylvægt (g/mol) 564.49
Formel vægt 564.49
Procent renhed 98.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus