Få mere at vide
SymLine Werner udrensningsmanifold
Artikelnummer. 16257751
Skift visning
Trådstørrelse:
1 x GLS80 (f) til 4 x GL45 (m)
Artikelnummer. Trådstørrelse
16257751 1 x GLS80 (f) til 4 x GL45 (m)
1 options
Artikelnummer. 16257751 Leverandør SymLine Leverandørnr. 106660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 DKK
    1734.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.35 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Installer op til 4 SafetyCaps på din renseflaske med The Werner - SymLine Europas udrensningsmanifold. Ingen farer, ingen forurening - beskytter mennesker, miljø og HPLC-system.
  • Sikker og nem håndtering: kapillærer er pålideligt fastgjort.
  • Opløsningsmiddelfiltre har plads nok på grund af den brede GLS80-åbning.
  • THE SymLine System for Solvent Safety forbliver permanent lukket, sikkerhedskæden forbliver intakt under udrensningsprocessen.
  • PE-HD, elektrostatisk ledende
Tekniske data
Til brug med (applikation) HPLC / UHPLC systemer
Oversigt Der Werner' Opsamler 4-vejs til HPLC skylleflaske GLS80, PE-HD elektrostatisk ledende, 4 x GL45 (m)
Til brug med (udstyr) Renseflaske
Type Udrensningsmanifold
Opløsningsmiddelkanaler 4
Materiale HDPE
Farve Sort
Trådstørrelse 1 x GLS80 (f) til 4 x GL45 (m)