Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Forsænket platform
Artikelnummer. 15547325 Shop alle Ohaus produkter
Artikelnummer. 15547325 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.20 DKK
    918.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.36 DKK
    9% Slukket
På lager
Imødekommer Vortex-Genie 2 og Vortex-Genie Pulse Foam Indsatser. Scientific Industries™ Forsænket platform kan også bruges med elastikbånd og andre genstande inkluderet i det store prøvesæt.
  • Kan bruges sammen med Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Puls
  • Bruges i forbindelse med enten skumindsatser eller elastiske bånd
  • Inkluderet i det store prøvesæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls, skumindlæg, elastikbånd