Få mere at vide
Abeba™ De originale 7201 sko
Artikelnummer. 15664416
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15664416 35
15674416 36
15684416 37
15694416 38
15604426 39
15614426 40
15624426 41
15634426 42
15644426 43
15654426 44
15664426 45
15674426 46
15684426 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15664416 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 7201/35
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Hvid/sort
  • Skridsikre ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
  • hælpude
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 35
Sål funktioner Skridsikker
Stil 7201
Modstandsdygtig overfor Animalsk fedt, olie og brændstof