Få mere at vide
Abeba™ De originale 7201 sko
Artikelnummer. 15654426
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Product Code. 15654426
Brand: Abeba™ 7201/44
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Hvid/sort
  • Skridsikre ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
  • hælpude
Specifications
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 44
Sål funktioner Skridsikker
Stil 7201
Modstandsdygtig overfor Animalsk fedt, olie og brændstof