Få mere at vide
Abeba™ De originale 7050 sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder
- Hvid
- Skridsikre ydersål
- Desinficeret behandlet
- Toplag af læder
- justerbart vristområde
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 40 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Stil | 7050 |
| Modstandsdygtig overfor | Animalsk fedt, olie og brændstof |