Få mere at vide
Abeba™ De originale 7050 sko
Artikelnummer. 15652508
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Artikelnummer. 15652508
Brand: Abeba™ 7050/47
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Hvid
  • Skridsikre ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • Toplag af læder
  • justerbart vristområde
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 47
Sål funktioner Skridsikker
Stil 7050
Modstandsdygtig overfor Animalsk fedt, olie og brændstof