Få mere at vide
Abeba™ De originale 7030 sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glat læder, perforeret
- Sort
- Skridsikre ydersål
- Desinficeret behandlet
- Hælrem foldbar, justerbar
- Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 44 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Stil | 7030 |
| Modstandsdygtig overfor | Animalsk fedt, olie og brændstof |