Få mere at vide
Abeba™ De originale 7021 sko
Artikelnummer. 15672468
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15672468 35
15682468 36
15692468 37
15602478 38
15612478 39
15622478 40
15632478 41
15642478 42
15652478 43
15662478 44
15672478 45
15682478 46
15692478 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15672468 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 7021/35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 DKK
    279.87 DKK / 1 par
    Spare 24.13 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glat læder hvid
  • Skridsikre ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 35
Sål funktioner Skridsikker
Stil 7021
Modstandsdygtig overfor Animalsk fedt, olie og brændstof