Få mere at vide
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Ydeevneverifikationssæt
Artikelnummer. 10316849
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10316849 25 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10316849 Leverandør Novex™ Leverandørnr. F3DPVERK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5150.00 DKK
    4634.65 DKK / 25 reaktioner
    Spare 515.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De FlexMAP™ 3D™ Ydeevneverifikationssæt
Det praktiske verifikationssæt indeholder xMAP™ verifikationsreagenser, der bruges til at verificere kalibreringen af MagPlex og MicroPlex klassifikationskanaler og reporterkanal. Nye Fluidic Controls inkluderet til tidlig detektion. Partispecifik CD er inkluderet til import af målværdier. Sættet er beregnet til at blive brugt med reagensområdet uden for pladen. Stripwells er inkluderet i hvert sæt. Hvert sæt vil give 25 verifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Luminex
Indhold og opbevaring Indeholder 28 strimmelbrønde, FM3D Performance Verification Kit CD, Luminex Klassifikationskontrolmikrosfærer, MagPlex Klassifikationskontrolmikrosfærer, Luminex Reporter kontrol mikrosfærer, xMAP Fluidics 1 mikrosfærer, xMAP Fluidics 2 mikrosfærer. Opbevares ved 2-8 °C.
Mængde 25 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (udstyr) FlexMAP 3D System
Produkttype Kalibreringssæt