Få mere at vide
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Kalibreringssæt
Artikelnummer. 10899530
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10899530 25 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10899530 Leverandør Novex™ Leverandørnr. F3DCALK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4515.00 DKK
    4063.65 DKK / 25 reaktioner
    Spare 451.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De FlexMAP™ 3D™ Kalibreringssæt
Det praktiske kalibreringssæt indeholder xMAP™ kalibratorer til MagPlex og MicroPlex klassifikationskanaler og inkluderer også kalibratoren for reporterkanalen. Partispecifik CD er inkluderet til import af målværdier. Sættet er beregnet til at blive brugt med reagensområdet uden for pladen. Stripwells er inkluderet i hvert sæt. Hvert sæt vil give 25 kalibreringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Luminex
Indhold og opbevaring Indeholder 28 strimmelbrønde, FM3D Calibration Kit CD, Luminex Klassificering Kalibrator mikrosfærer, MagPlex Klassificering Kalibrator mikrosfærer, Luminex Reporter Kalibrator Mikrosfærer. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Mængde 25 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (udstyr) FlexMAP 3D System
Produkttype Kalibreringssæt