Få mere at vide
Cleaver Scientific The Cube Dry Bath Incubator (dual block unit),without block 220V, 1/Cs, MA: TCDB-02
Brand:  Cleaver Scientific TCDB-02
The Cube Dry Bath Incubator (dual block unit),without block 220V, 1/Cs, MA: TCDB-02
Produktkode 12398017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4445.00 DKK
    4295.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 149.07 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tilføj til indkøbskurv