Få mere at vide
Tocris Bioscience™ THDOC
Beskrivelse
THDOC is a positive modulator of GABAA receptors. Potentiates neuronal response to low concentrations of GABA at α4β1δ GABAA receptors in vitro. Endogenous neurosteroid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3α,5α)-3,21-Dihydroxypregnan-20-one |
| CAS | 567-02-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C21H34O3 |
| Formel vægt | 334.49 |
| Produkttype | Positive Allosteric Modulator |
| Renhed | 95% |