Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Thapsigargin
Artikelnummer. 18722754
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18722754 1 mg
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722754 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1138/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1119.30 DKK / 1mg
    Spare 65.70 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent inhibitor of SERCA ATPase
Potent inhibitor of sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases. Causes ER stress; can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Mængde 1 mg
Molekylær formel C34H50O12
Formel vægt 650.76
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 650.76