Få mere at vide
Thapsigargin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16411349 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16411349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13433
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H50O12
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 650.75
Formel vægt 650.75
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death