Få mere at vide
Thapsigargin, 95%
Beskrivelse
Thapsigargin-inducerer nedregulering af EGF-receptoren er uafhængig af proteinkinase C-aktivering. Det bruges også som en inducer af lagret Ca2+ frigivelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thapsigargin-inducerer nedregulering af EGF-receptoren er uafhængig af proteinkinase C-aktivering. Det bruges også som en inducer af lagret Ca2+ frigivelse.
Opløselighed Opløseligt i DMSO (
20 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thapsigargin |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 mg |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,9272 |
| Synonym | thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO (20 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) og acetone. |
| IUPAC navn | [(3S,3aR,4S,6S,6aS,7S,8S,9bR)-6-acetyloxy-4-butanoyloxy-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-(2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-4,5,6a,7,8,9b]furan-7-hydroazuleno-7- 7,8,9b]-furan-7,9 octanoat |
| Formel vægt | 650.75 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |