Få mere at vide
Thapsigargin, 95%
Artikelnummer. 15435169
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435169 1 mg 1mg
15425169 5 mg 5mg
15445169 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62866.M^
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67526-95-8 | C34H50O12 | 650,76 g/mol
Thapsigargin-inducerer nedregulering af EGF-receptoren er uafhængig af proteinkinase C-aktivering. Det bruges også som en inducer af lagret Ca2+ frigivelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thapsigargin-inducerer nedregulering af EGF-receptoren er uafhængig af proteinkinase C-aktivering. Det bruges også som en inducer af lagret Ca2+ frigivelse.
Opløselighed Opløseligt i DMSO (
20 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67526-95-8
Molekylær formel C34H50O12
Molekylvægt (g/mol) 650.76
MDL nummer MFCD00083511
InChI nøgle IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
PubChem CID 126969181
SMIL CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thapsigargin
Farve Hvid
Mængde 1 mg
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,9272
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO (20 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) og acetone.
IUPAC navn [(3S,3aR,4S,6S,6aS,7S,8S,9bR)-6-acetyloxy-4-butanoyloxy-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-(2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-4,5,6a,7,8,9b]furan-7-hydroazuleno-7- 7,8,9b]-furan-7,9 octanoat
Formel vægt 650.75
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid Film
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thapsigargin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thapsigargin