Få mere at vide
R&D Systems™ Thapsigargin
Artikelnummer. 18722754
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18722754 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722754 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1138/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1241.98 DKK
    1119.30 DKK / 1mg
    Spare 122.68 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of SERCA ATPase
Potent inhibitor of sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases. Causes ER stress; can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C34H50O12
Formel vægt 650.76
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 650.76