Få mere at vide
Thallous Acetate, 99%
Artikelnummer. 10577942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10577942 25 g Glasflaske 25g
10167990 100 g Glasflaske 100g
10308873 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10577942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420770250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 563-68-8 | C2H3O2Tl | 263.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-68-8
Molekylær formel C2H3O2Tl
Molekylvægt (g/mol) 263.42
MDL nummer MFCD00013045
InChI nøgle CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i acetate
PubChem CID 131675083
IUPAC navn eddikesyre;molekylært hydrogen;thallium
SMIL [HH].CC(=O)O.[Tl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallous acetate
Smeltepunkt 128.0°C to 130.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3COOTl
Merck Index 15, 9405
Formel vægt 263.42
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallous acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.