Få mere at vide
Thallous Acetate, 99%
Artikelnummer. 10308873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10308873
Brand: Thermo Scientific Acros 420775000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 563-68-8 | C2H3O2Tl | 263.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-68-8
Molekylær formel C2H3O2Tl
Molekylvægt (g/mol) 263.42
MDL nummer MFCD00013045
InChI nøgle CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i acetate
PubChem CID 131675083
IUPAC navn eddikesyre;molekylært hydrogen;thallium
SMIL [HH].CC(=O)O.[Tl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallous acetate
Smeltepunkt 128.0°C to 130.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3COOTl
Merck Index 15, 9405
Formel vægt 263.42
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallous acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.