Få mere at vide
Thallium Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium sulfate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 505.9006 |