Få mere at vide
Talliumstandard: Tl @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30328182
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328182 500 ml
30318346 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30328182 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTTLN500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium
CAS 7440-28-0
Analyt- eller komponentnavne Thallium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tl
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental;
InChI formel InChI=1 S/Tl
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Tl]
Element Tl
IUPAC navn thallium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Mængde 500 ml
Formel vægt 204.974