Learn More
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Description
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thallium |
| CAS | 7440-28-0 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Thallium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Tl |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental |
| InChI formel | InChI=1S/Tl |
| Show More |