Få mere at vide
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17948519
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948519 100 ml
17929069 50 ml
17948279 250 ml
17999139 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17948519 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPTLN100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium
CAS 7440-28-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Thallium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Tl
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
SMIL [Tl]
IUPAC navn thallium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Mængde 100 ml
Formel vægt 204.974 g/mol