Få mere at vide
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17912096
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912096 200 g
17901126 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912096 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOTL1000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Thalliumstandard: Tl @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium
CAS 7440-28-0
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Thallium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
SMIL [Tl]
IUPAC navn thallium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Mængde 200 g
Formel vægt 204,974 g/mol