Få mere at vide
Thallium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Shop All SPEX Certiprep ProductsDescription
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Tl | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thallium Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-28-0, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau. |
| CAS min % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| CAS Max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Molekylær formel | Tl |
| MDL nummer | MFCD00134063 |
| Teknik | AA, ICP |
| Show More |
Safety and Handling
- 1000
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug