Få mere at vide
Thallium Standard, 1000mg/L i 2% HNO 3 , (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10264052 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10264052
Brand: SPEX Certiprep PLTL22X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Thallium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, thallium nitrate