Få mere at vide
Talliumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11337517
Skift visning
Mængde:
75 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
75mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337517 75 mm 75mm
11327517 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012714.0Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-28-0
Molekylær formel Tl
Molekylvægt (g/mol) 204.38
MDL nummer MFCD00134063
InChI nøgle BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC navn thallium
SMIL [Tl]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thallium rod
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) diameter.
Mængde 75 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈225g/150mm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%