Få mere at vide
Thallium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11327517
Mængde:
75 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
75mm
Artikelnummer. 11327517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012714.DO
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-28-0
Molekylær formel Tl
Molekylvægt (g/mol) 204.38
MDL nummer MFCD00134063
InChI nøgle BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC navn thallium
SMIL [Tl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 150 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈225g/150mm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%