Få mere at vide
Thalliumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11356677
Skift visning
Mængde:
75 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
75mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356677 75 mm 75mm
11366677 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000888.0Y
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-28-0
Molekylær formel Tl
Molekylvægt (g/mol) 204.38
MDL nummer MFCD00134063
InChI nøgle BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC navn thallium
SMIL [Tl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 75 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈225g/150mm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.