Få mere at vide
Talliumisotopstandard: Tl @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Tl-203), VHG™
Artikelnummer. 30003147
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30003147 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30003147 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS203TL50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Talliumisotopstandard: Tl @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Tl-203)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale total elem
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne total elem
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
IUPAC navn Total Elem
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 50 ml