Få mere at vide
Thallium(III)trifluoracetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369129
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369129
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087913.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23586-53-0 | C6F9O6Tl | 543.426 g/mol
Thallium(III)trifluoracetat er et oxidationsmiddel, der anvendes til syntese af S-substituerede cysteinpeptider og proteiner, der indeholder disulfidbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23586-53-0
Molekylær formel C6F9O6Tl
Molekylvægt (g/mol) 543.426
MDL nummer MFCD00000414
InChI nøgle PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Synonym thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate
PubChem CID 90200
IUPAC navn thallium(3+);2,2,2-trifluoracetat
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium (III) trifluoroacetate
Smeltepunkt 213°C (decomposition)
Fysisk form Fast stof
Mængde 50 g
FN nummer UN1707
Opløselighedsinformation Soluble in water (decomposes).
Formel vægt 543.42
Procent renhed 95%
Følsomhed Hygroscopic