Få mere at vide
Thallium(III) oxide, 96%
Artikelnummer. p-7023742
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11385109
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17601.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-32-5 | O3Tl2 | 456.757 g/mol
Thallium(III)oxid anvendes i organisk syntese og som analytisk reagens
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thallium(
III)oxid anvendes i organisk syntese og som analytisk reagens
. Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkalier. Nedbrydes i HCl og H2SO4
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-32-5
Molekylær formel O3Tl2
Molekylvægt (g/mol) 456.757
MDL nummer MFCD00011276
InChI nøgle QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 3579754
IUPAC navn oxo(oxothallanyloxy)thallan
SMIL O=[Tl]O[Tl]=O
Tekniske data
Kogepunkt 875°C
Kemisk navn eller materiale Thallium(III) oxide
Smeltepunkt 717°C
Mængde 10 g
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9268
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4
Formel vægt 456.74
Procent renhed 96%
Lugt Odorless
Tæthed 9.65