Få mere at vide
Thallium(III) oxide, 96%
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Thallium(III)oxid anvendes i organisk syntese og som analytisk reagens
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thallium(
III)oxid anvendes i organisk syntese og som analytisk reagens
. Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkalier. Nedbrydes i HCl og H2SO4
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
III)oxid anvendes i organisk syntese og som analytisk reagens
. Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkalier. Nedbrydes i HCl og H2SO4
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 875°C |
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 717°C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1707 |
| Merck Index | 14,9268 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4 |
| Formel vægt | 456.74 |
| Procent renhed | 96% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |