Få mere at vide
Thallium(III) Nitrate Trihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(III) Nitrate Trihydrate |
| CAS | 13453-38-8 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | TIN3O9.3[H2O] |
| Synonym | Thallium nitrate (Tl(NO3)3) Trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/H2IN3O9/c5-2(6)11-1(12-3(7)8)13-4(9)10/h1H2/i1T |
| SMIL | [3H]I(O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [dinitrooxy(tritio)-λ^{5}-iodanyl] nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.44 |
| Formel vægt | 316.8918 |