Få mere at vide
Thallium(III) nitrate trihydrate, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11399139
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399139 5 g 5g
11309149 25 g 25g
11389139 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087999.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13453-38-8 | H12N3O15Tl | 498.48 g/mol
Thallium(III)nitrattrihydrat er et reagens, der anvendes til hurtig oxidation af styrenderivater til carbonylforbindelser, til regioselektiv ringudvidelse af cykliske aralkylketoner via oxidativ omlejring, til selektiv hydrolyse af thioacetaler til carbonylforbindelser og til en generel syntesemetode til 19-norsteroider. Formidler ringkontraktion af cykliske ketoner til en række transfusionerede 10-methyl-2-decaloner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-38-8
Molekylær formel H12N3O15Tl
Molekylvægt (g/mol) 498.48
MDL nummer MFCD00149874
InChI nøgle TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate
PubChem CID 11270721
SMIL O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium (III) nitrate trihydrate
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2727
Opløselighedsinformation Soluble in water. (95g/L at 20°C).
IUPAC navn thallium(3+);trinitrat;trihydrat
Formel vægt 444.43 (390.38 Anhydrous)
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic